Learn More
Tuttnauer Wire (Mesh) Basket
Tienda Tuttnauer Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
19,5 L
26 L
29 L
Dimensions (Dia. x H):
362 x 190 mm
362 x 250 mm
362 x 280 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Stainless Steel wire basket for the sterilization of solid items, or liquid in bottles.
- The baskets are stackable and two baskets can be placed in the autoclave chamber.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 4.3 gal. |
| Capacidad (métrico) | 19,5 L |
| Fondo de la cámara (métrico) | 19 cm |
| Fondo de la cámara (imperial) | 7.6 in. |
| Longitud (imperial) | 14.3 in. |
| Longitud (métrico) | 36.2 cm |
| Tipo de producto | Autoclave Basket |
| Dimensions (Dia. x H) | 362 x 190 mm |
| Esterilidad | No estéril |