Learn More
Tocris Bioscience™ Withaferin A
Inhibits NF-κB activation
Marca: Tocris Bioscience™ 2816/1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Withaferin A is a steroid lactone that displays anti-inflammatory, antitumor and antiangiogenic activity. Withaferin A inhibits endothelial cells (HUVEC) sprouting in vitro (IC50 = 12 nM) and in vivo, prevents NF-κB activation by inhibiting activation of IKKβ and inhibits chymotrypsin-like activity of the 20S proteasome. In an animal model of Huntington's disease (HD), Withaferin A delays disease progression and increases lifespan; in a cellular model it suppresses aggregation of mutant huntingtin, activates HSF1 and induces Hsp70 chaperone expression.Especificaciones
>98% | |
1 mg | |
470.6 |
Store at -20°C | |
Withaferin A | |
Withaferin A |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido