Learn More
Thermo Scientific™ Kit de control de calidad de agua WKITS™ 1004
El kit de control de calidad de agua Thermo Scientific™ WKIT 1004 se usa para las pruebas de control de la calidad del agua y las aguas residuales; los microorganismos se suministran en formato Quanti-Cult.
Marca: Thermo Scientific™ R4741004
Descripción
El kit de control de calidad de agua Thermo Scientific™ WKIT 1004 se usa para las pruebas de control de la calidad del agua y las aguas residuales; los microorganismos se suministran en formato Quanti-Cult.
- WaterBugs™ administra < 50 UFC en un solo inóculo para imitar muestras de agua
Aviso sobre pedidos:
Los reactivos son suficientes para una prueba/vial reconstituido.
Incluye:
Contenido: 10 viales de organismos conservados (5 por organismo); 10 viales de rehidratación. Cepa C1 de Escherichia coli, Enterobacter cloacae ATCC™ 13047™†
Especificaciones
Kit de control de calidad de agua 1004 | |
WKITS | |
Media Broth | |
10 viales/kit |
El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.