Learn More
Uvex™ Bata de laboratorio de algodón/poliéster para mujer
33.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23255" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23255" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño del tórax (métrico):
91.4 cm
96.5 cm
101.6 cm
Tamaño:
36 estándar
38 estándar
40 estándar
Descripción
- Bolsillos en ambos lados con un bolsillo izquierdo en el pecho para un almacenamiento cómodo
- Larga y ligeramente ajustada en la cintura
- Cuello con solapa
Especificaciones
Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
Tamaño | 36 estándar |
Sexo | Para mujer |
Material | Poliéster, Algodón |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | A presión |
Estilo de manguito | Ajustada con corchetes |
Desechables | Reusable |
Esterilidad | Non-sterile |
Modelo | Regular |