Learn More
Uvex™ Bata de laboratorio de algodón/poliéster para mujer
Código de producto. 15348752 Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño del tórax (métrico):
91.4 cm
96.5 cm
101.6 cm
Tamaño:
36 estándar
38 estándar
40 estándar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15348752
Marca: Uvex™ 8151003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bata de laboratorio para mujer con botones a presión de acero inoxidable ocultos y un ligero ajuste en la cintura.La bata incluye 2 bolsillos laterales y un bolsillo izquierdo en el pecho para un almacenamiento cómodo.
  • Bolsillos en ambos lados con un bolsillo izquierdo en el pecho para un almacenamiento cómodo
  • Larga y ligeramente ajustada en la cintura
  • Cuello con solapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto General Purpose Lab Coat
Tamaño 40 estándar
Sexo Mujer
Material Poliéster, Algodón
Color Blanco
Tipo de tapón A presión
Estilo de manguito Ajustada con corchetes
Desechables Reusable
Esterilidad No estéril
Resistencia None
Modelo Regular
N.º de bolsillos 3
Tipo de collarín Solapa
Estilo de manga Longitud completa
Tamaño del tórax (imperial) 40 in
Tamaño del tórax (métrico) 101.6 cm
Longitud (métrico) 105 cm