Learn More
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de poliéster/algodón para mujer
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
4XL
Longitud (imperial):
37,0 in
37,8 in
38,6 in
39,4 in
40,2 in
40,9 in
41,7 in
42,5 in
Descripción
- Fabricado con 65/35 de polialgodón
- Un bolsillo exterior izquierdo a la altura del pecho, dos bolsillos inferiores exteriores
- Cuello en punta estándar
- Tapón con botón frontal
- Puños rectos
- Blanco
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Reciclable
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
Tamaño | XS |
Sexo | Mujer |
Material | Mezcla de polialgodón |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Botones |
Estilo de manguito | Recto |
Desechables | Reusable |
Esterilidad | No estéril |
N.º de bolsillos | 3 |
Mostrar más |
Título del producto
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de poliéster/algodón para mujer >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido