Learn More
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de poliéster/algodón para mujer Código de producto.: 15847101
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de poliéster/algodón para mujer
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15847101 Tienda Fisherbrand Productos
XL, 40,2 in
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
4XL
Longitud (imperial):
37,0 in
37,8 in
38,6 in
39,4 in
40,2 in
40,9 in
41,7 in
42,5 in
Código de producto. 15847101
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
De tamaño amplio para mayor comodidad y cinturón trasero
  • Fabricado con 65/35 de polialgodón
  • Un bolsillo exterior izquierdo a la altura del pecho, dos bolsillos inferiores exteriores
  • Cuello en punta estándar
  • Tapón con botón frontal
  • Puños rectos
  • Blanco
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Reciclable
Especificaciones
Tipo de producto General Purpose Lab Coat
Tamaño XL
Sexo Mujer
Material Mezcla de polialgodón
Color Blanco
Tipo de tapón Botones
Estilo de manguito Recto
Desechables Reusable
Esterilidad No estéril
N.º de bolsillos 3
Tipo de collarín En punta estándar
Longitud (imperial) 40,2 in
Título del producto
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de poliéster/algodón para mujer >