Learn More
Zwiebel™ Cajas de madera
Código de producto. p-8007696
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Para pesa de 10 g
Para pesa de 100 g
Para pesa de 1000 g
Para pesa de 200 g
Para pesa de 50 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
11790513 Para pesa de 10 g cada uno
11710523 Para pesa de 50 g cada uno
11720523 Para pesa de 100 g cada uno
11730523 Para pesa de 200 g cada uno
11870992 Para pesa de 1000 g cada uno
5 options
Código de producto. 11790513
Marca: Zwiebel™ PBI23853
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para contener pesas de las clases E1/E2
Caja de madera vacía
Especificaciones
Tipo de producto Caja de madera
Para utilizar con (aplicación) Para pesa de 10 g
Cantidad 1 unidad