Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie WorkHorse™
Las etiquetas de transferencia térmica de la serie Workhorse™ son etiquetas de poliéster imprimibles de alto rendimiento para impresoras de transferencia térmica.
Marca: Brady™ 029893
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El material de poliéster blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
- Ideal para etiquetado general y de código de barras en superficies planas y lisas
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- Temperatura de servicio de - 40 a 160 °C (de - 40 a 320 °F)
Especificaciones
Con reconocimiento UL, aprobación CSA, aprobación AGA | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
No estéril | |
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica, IP300, IP600, impresoras BBP81 | |
Rectángulo | |
0,5 x 1 pulg. | |
25,4 mm | |
12,7 mm |
Serie de cinta recomendada: 4300 | |
Blanco | |
Poliéster | |
ID de componentes, ID de equipos, código de barras, seguimiento de activos, placas de clasificación, ID de uso general, ID de laboratorio | |
10.000/Paq. | |
0,0036 in | |
1 in | |
0,500 in |