Learn More
Sartorius™ Mesa de trabajo para cabina de pesaje de seguridad SWC, área de trabajo de 1250 x 750 mm
Para utilizar con armarios de pesaje de seguridad Sartorius.
Marca:  Sartorius™ YWT11
1920.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15519734
  • 2290.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-09-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Accesorio
  • Banco de laboratorio
  • Área de trabajo de 1250 x 750 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Superficie de trabajo
1250 x 750 mm
Proporciona área de trabajo
Armarios de pesaje de seguridad
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius™ Mesa de trabajo para cabina de pesaje de seguridad SWC, área de trabajo de 1250 x 750 mm > Área de trabajo de 1250 x 750 mm