Learn More
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Código de producto. p-7084651
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
7.87 in., 200 mm
300 mm, 11,8 in
11.8 in., 300 mm
17.7 in., 450 mm
Tamaño de poro:
40 μm
75 μm
1 mm
150 μm
250 μm
500 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tamaño de poro unitSize
11567514 7.87 in., 200 mm 40 μm cada uno
11571955 7.87 in., 200 mm 75 μm cada uno
11517504 7.87 in., 200 mm 150 μm cada uno
11577484 7.87 in., 200 mm 500 μm cada uno
12857980 11.8 in., 300 mm 250 μm cada uno
12875691 17.7 in., 450 mm 1 mm cada uno
15640470 300 mm, 11,8 in 250 μm cada uno
7 options
Código de producto. 11567514
Marca: Endecotts™ 200SIW.040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Available in a variety of diameters and apertures
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
  • Woven Wire Mesh Sieve
  • Made of Stainless Steel
Especificaciones
Tamaño de poro 40 μm
Tipo Sieve
Diámetro exterior (imperial) 7.87 in., 200 mm
Material Stainless Steel
Material del bastidor Stainless Steel
Mesh Material Woven Mesh
Sieve Number 25