Learn More
Smeg™ Purificador de agua de columna de resina WP300
Se utiliza para producir agua desionizada a una conductividad de 0,8 a 1 μS/cm. El purificador de agua de columna de resina WP300 de instrumental de laboratorio Smeg es adecuado para el enjuague final de lavadoras de instrumental.
Marca: Smeg™ WP3000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El sistema utiliza resinas de lecho mixto (desechables) que también pueden retener sílice.
- Cuando las resinas se agotan, basta con reemplazarlas por el kit MI700WP
- El cartucho de resina está fabricado en acero inoxidable, al igual que toda la máquina.
Especificaciones
Purificador de agua de columna de resina WP300 |