Learn More
Biochrom WPA Biowave 3+ CT
The WPA Biowave 3+ CT offers all the capabilities of a research grade Life Sciences UV/Vis spectrophotometer. Expect exceptionally high resolution with the 3 nm bandwidth. The 5 in. color touch screen allows users to distinguish multiple samples by color on graph overlays and to focus on areas of interest.
Marca: Biochrom 80-3007-58
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Espectrofotómetro UV/Vis con un ancho de banda de 3 nm
- La pantalla táctil a color de 5 pulg. con funciones de zoom y seguimiento facilita la distinción de varias muestras por color en las superposiciones de gráficos
- Incluye un puerto USB para la recopilación de datos
- Metodologías de ciencias de la vida preprogramadas, incluidas la cuantificación de ácidos nucleicos (ADN, ARN y oligonucleótidos), ensayos de proteínas y mediciones de densidad de cultivos celulares (OD600).
- Cargado con un menú de colorantes fluorescentes comúnmente disponibles para localizar específicamente ácidos nucleicos y proteínas
- Análisis de ácidos nucleicos para la comprobación de la pureza
- Capacidad de bajo volumen para su uso con cubetas de microvolumen
- Elija incluir una impresora en serie integrada, conectividad Bluetooth o ambas
- Ligero y apilable para su almacenamiento
- El espectrofotómetro tiene una garantía de 2 años y la lámpara flash de xenón tiene una garantía de 3 años
- IQ/OQ disponible
Especificaciones
15 mm | |
390 mm | |
Color Touchscreen | |
Flash de xenón | |
3 nm | |
120/240 V | |
Espectrofotometría UV/Vis | |
3,9 in | |
Espectrofotómetro, impresora en serie integrada | |
Rejilla plana | |
± 1,3 % o ± 0,008 A, lo que sea mayor (a 546 nm) | |
± 0,002 A a 0,5 A (a 546 nm) | |
Round | |
± 2 nm | |
6,6 lb | |
10 in |
15,3 in | |
Matriz CMOS doble | |
Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, japonés | |
WPA Biowave 3+ CT | |
Espectrofotómetro UV-Vis | |
De 190 nm a 1100 nm | |
Cubetas UV de bajo volumen | |
100 mm | |
Pantalla táctil (color), puerto USB, PC mediante software PVC | |
± 0,005 pico a pico ± 0,002 RMS | |
De -0,3 a 2,5 A, de 0,3 a 199 %T | |
Sí | |
< 0,5 %T 340 nm | |
± 1 nm | |
3 kg | |
260 mm |
CE_17213074.pdf
Tamaño : 653.5 kB
Título del producto
Biochrom WPA Biowave 3+ CT > Biochrom WPA Biowave 3+ CT; incluye: Espectrofotómetro, impresora en serie integrada
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido