Descripción
El escurridor para fregonas de tiras Micronova BoxWringer™ está diseñado con un diseño sencillo que deja las fregonas lo suficientemente húmedas como para saturar eficazmente la superficie, al tiempo que escurre el exceso de líquido.
- Escurridor para fregonas de tiras en forma de caja, ligero y ergonómico
- Fabricados a partir de una sola pieza de acero inoxidable sin partes móviles
- Acero inoxidable electropulido para una mayor durabilidad y vida útil
- Diseñado para su uso con distintas fregonas de tiras
- Para su uso con cestillos de la serie B-7 en diferentes sistemas de cestillos
- Buena resistencia química
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Escurridor |
| Material | Acero inoxidable (304), electropulido |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Instrucciones de cuidado | Almacenar a temperatura ambiente. Enjuáguelo para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo |
| Color | Acero inoxidable |
| Dimensiones | 26,7 x 24,1 x 10,78 cm (10,5 x 9,5 x 4,25 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de paredes, suelos y techos |
| Altura (imperial) | 4,25 in |
| Altura (métrico) | 10,78 cm |
| Longitud (imperial) | 10,5 in |
| Mostrar más |