Learn More
Fisherbrand™ Agitadores de movimiento de muñeca
Diseñados para simular el movimiento hacia atrás y hacia adelante de la muñeca
Marca: Fisherbrand™ 88861032
1330.00 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24069" para aplicar la oferta.
Includes: Conjunto de dos brazos laterales de 4 posiciones
Descripción
- Ángulo de mezcla ajustable de 0 a 15°
- Las abrazaderas ajustables de los brazos laterales pueden albergar hasta 8 matraces (de 500 ml o menos)
- Capacidad de carga de hasta 10 libras con protección contra sobrecargas
- Incluye un conjunto de dos brazos laterales de 4 posiciones
- Compatible con salas frías (de 5 a 25 °C)
Especificaciones
4,5 kg | |
De 50 a 450 rpm | |
Compatible con salas frías (de 5 °C a 25 °C) | |
10 lb | |
Indicador LED | |
Conjunto de dos brazos laterales de 4 posiciones | |
De 0 min a 99 h 59 min |
De 0 a 15 ° | |
230 V; tipo de enchufe: UE, Reino Unido, China | |
8 matraces de 500 ml | |
390 x 320 x 300 mm | |
Indicador LED | |
8 |
Videos
-
Fisherbrand wrist motion shaker - variable
Instruction manual_Wrist Shaker_ES.pdf
Tamaño : 5.1 MB
Instruction manual_Wrist Shaker_EN.pdf
Tamaño : 5.7 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción exclusiva en equipos e instrumentos
Aproveche nuestra oferta por tiempo limitado de equipos e instrumentos de alta calidad para mejorar sus capacidades de investigación y laboratorio.Promo Code: 24069Expires: 2025-06-30
Days
94Hours
21Minutes
2Seconds
0
Título del producto
Fisherbrand™ Agitadores de movimiento de muñeca > Velocidad variable: 50-450 rpm; enchufe: UE,RU,CN; pantalla LED; temporizador
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido