Learn More
Bel-Art™ Cintas de etiquetas de papel SP Scienceware™ Write-On™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Varios
Verde
Dimensions (LxW):
13,7 m x 19 mm
13,7 m x 25,4 mm
36,4 m x 1,9 cm
36,4 m x 12,7 mm
36,4 m x 19 mm
36,4 m x 25,4 mm
54,6 m x 12,7 mm
54,6 m x 19 mm
Diámetro (imperial):
1 in
3 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
Utilice un lápiz, bolígrafo o rotulador de tinta solvente para crear etiquetas que sigan siendo legibles bajo las condiciones de laboratorio más exigentes. Las cintas de etiquetas de papel Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ resisten la humedad y la mayoría de disolventes y son ideales para su uso en aplicaciones de baja temperatura.
- Se adhiere a cualquier superficie limpia, incluidos los materiales con revestimiento de resina de fluoropolímero de PTFE
- Se despega sin dejar residuos pegajosos
- El lápiz, el bolígrafo o el rotulador de tinta solvente siguen siendo legibles bajo las condiciones de laboratorio más exigentes
- El papel de colores con adhesivo de resina de caucho es resistente a la humedad y a la mayoría de disolventes
- Resiste una temperatura máxima de 157 °C (315 °F) durante 30 minutos u 80 °C (176 °F) durante 24 horas; puede utilizarse hasta -80 °C (-112 °F)
- Soporta un ciclo de esterilización en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F) e irradiación gamma entre 13,0 y 45,0 kGy
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Caucho, Resina |
| Recubrimiento | None |
| Color | Rojo |
| Pantalla | Blank |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Papel |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Ink Jet |
| Mostrar más |