Learn More
Bel-Art™ Cintas de etiquetas de papel SP Scienceware™ Write-On™
Código de producto. 13455246 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Varios
Verde
Dimensions (LxW):
13,7 m x 19 mm
13,7 m x 25,4 mm
36,4 m x 1,9 cm
36,4 m x 12,7 mm
36,4 m x 19 mm
36,4 m x 25,4 mm
54,6 m x 12,7 mm
54,6 m x 19 mm
Diámetro (imperial):
1 in
3 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 13455246
Marca: Bel-Art™ F134850100
Utilice un lápiz, bolígrafo o rotulador de tinta solvente para crear etiquetas que sigan siendo legibles bajo las condiciones de laboratorio más exigentes. Las cintas de etiquetas de papel Bel Art&trade SP Scienceware™ Write-On™ resisten la humedad y la mayoría de disolventes y son ideales para su uso en aplicaciones de baja temperatura.
Utilice un lápiz, bolígrafo o rotulador de tinta solvente para crear etiquetas que sigan siendo legibles bajo las condiciones de laboratorio más exigentes. Las cintas de etiquetas de papel Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ resisten la humedad y la mayoría de disolventes y son ideales para su uso en aplicaciones de baja temperatura.
  • Se adhiere a cualquier superficie limpia, incluidos los materiales con revestimiento de resina de fluoropolímero de PTFE
  • Se despega sin dejar residuos pegajosos
  • El lápiz, el bolígrafo o el rotulador de tinta solvente siguen siendo legibles bajo las condiciones de laboratorio más exigentes
  • El papel de colores con adhesivo de resina de caucho es resistente a la humedad y a la mayoría de disolventes
  • Resiste una temperatura máxima de 157 °C (315 °F) durante 30 minutos u 80 °C (176 °F) durante 24 horas; puede utilizarse hasta -80 °C (-112 °F)
  • Soporta un ciclo de esterilización en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F) e irradiación gamma entre 13,0 y 45,0 kGy
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Caucho, Resina
Recubrimiento None
Color Amarillo
Pantalla Blank
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Papel
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Tipo de producto Ultra Reflective Letter Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para el uso en aplicaciones de baja temperatura
Cantidad 3/paq.
Dimensions (LxW) 36,4 m x 25,4 mm
Longitud (imperial) 40 yd
Longitud (métrico) 36,5 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Diámetro (imperial) 3 in
Diámetro (métrico) 7,62 cm