Learn More
Cole Parmer™ Cinta para escritura
Código de producto. p-7161078 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Varios
Anchura (imperial):
0,5 in
1 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 6
Código de producto. 15719404
Marca: Cole Parmer™ 0653021
Se utiliza para etiquetar/identificar artículos/productos de laboratorio.
  • Identifique con la escritura y el color.
  • La cinta es duradera y resistente al agua, al aceite y al ácido.
  • Se puede usar con lápiz, bolígrafo o marcador permanente.
  • Resistente a la temperatura.
Especificaciones
Color Blanco
N.° por paquete 6/paquete
Cantidad 6/paquete
Intervalo de temperatura (métrico) De -23 °C a +121 °C
Dimensions (LxW) 12,80 m x 12,7 mm (14 yardas x 0,5 pulg)
Longitud (imperial) 14 yd
Anchura (imperial) 0,5 in