Learn More
WY 14643, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18762624
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Selective PPARα agonist
Selective PPARα agonist (EC50 values are 0.63, 32 and > 100 μM at PPARα, PPARγ and PPARδ respectively). Negatively inhibits NF-κB transcriptional activity and decreases the inflammatory response in vitro and in vivo.
CAS 50892-23-4
Fórmula molecular C14H14ClN3O2S
Peso molecular (g/mol) 323.80
Número MDL MFCD00191335
Clave InChI SZRPDCCEHVWOJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pirinixic acid, 4-chloro-6-2,3-xylidino-2-pyrimidinylthio acetic acid, pirinixic acid inn, unii-86c4mrt55a, ccris 133, acide pirinixique inn-french, acido pirinixico inn-spanish, acidum pirinixicum inn-latin, acetic acid, 4-chloro-6-2,3-dimethylphenyl amino-2-pyrimidinyl thio
PubChem CID 5694
ChEBI CHEBI:32509
Nombre IUPAC 2-({4-chloro-6-[(2,3-dimethylphenyl)amino]pyrimidin-2-yl}sulfanyl)acetic acid
SMILES CC1=CC=CC(NC2=CC(Cl)=NC(SCC(O)=O)=N2)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WY 14643
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.8
Porcentaje de pureza >98%