Learn More
Ansell Guantes resistentes al calor con revestimiento de nitrilo ActivArmr™ 42-445
Código de producto. p-8005931 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12690892 10 12 pares
15670904 9 12 pares
2 options
Designed for intermittent handling of objects up to 400°F (204°C).
Código de producto. 12690892
Marca: Ansell 42445100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Designed for intermittent handling of objects up to 400°F (204°C).
Aislante de fieltro no tejido y una barrera de calor de longitud completa diseñados para la manipulación intermitente de objetos hasta 400 °F. Los guantes flexibles Ansell™ Crusader™ se pueden utilizar en sectores como servicios de alimentos y fabricación de vidrio y metal.
  • Aislamiento de fieltro no tejido y una barrera térmica de longitud completa diseñada para la manipulación intermitente de objetos secos
  • Protege de temperaturas de hasta 200 °C.
  • La estructura de dos piezas elimina las costuras exteriores para aumentar la comodidad, el ajuste y la movilidad.
  • El revestimiento de nitrilo unido ofrece protección mecánica contra cortes y abrasión.
  • Mayor capacidad de agarre al manipular superficies húmedas o grasas
  • Revestimiento de fieltro no tejido que absorbe el sudor
  • Sin amianto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Accelerator Free Yes
Aplicaciones Industrial
Coating Material Nitrilo
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Específico
Latex Free Yes
Material Nitrile
Tipo de producto Heat-resistant Gloves
Tamaño 10
Modelo Gunn
Temperatura máx. (imperial) 400 °F
Temperature (Metric) Max 200 °C
Para utilizar con (aplicación) Moldeo por inyección a presión, pruebas y soldadura
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Poliéster no tejido
Serie 42-445
Mostrar más Mostrar menos
No sustituyen a los guantes de silicato.