Learn More
Kimberly-Clark™ Paños de limpieza WypAll™
Código de producto. 12665576
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
30,50 x 31,80 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 12665576
Marca: Kimberly-Clark™ 8388
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los paños WypAll™
  • La tecnología Hydroknit™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paños
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (imperial) 11.02 in
Anchura (métrico) 31,8 cm
Material Fibra sintética y celulosa
Absorbencia Alto
Peso base 2,083 kg (4,592 libras)
Color Blanco
Desechables Reusable
Dimensiones (L x An) 30,50 x 31,80 cm
Para utilizar con (aplicación) Tareas de alta resistencia en áreas industriales
Cantidad de embalaje 50 hojas/bolsa, 4 bolsas/paq.