Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Food and Hygiene Wiping Paper L10 Centerfeed
GREENER_CHOICE
WypAll™ Food and Hygiene Wiping Paper L10 Centerfeed ideal for light duty hygiene wiping, like cleaning food preparation and service surfaces.
68.15€
Especificaciones
Tipo de producto Papel limpiador
Longitud (imperial) 15 in.
Longitud (métrico) 38 cm
Anchura (imperial) 7.2 in.
Anchura (métrico) 18.3 cm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
16504562
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Kimberly-Clark™
6222
Blanco
68.15€
paquete de 2580
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16514562
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Kimberly-Clark™
6223
Azul
68.15€
paquete de 2580
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pequeño y de fácil manejo
  • Diseñado para limpieza higiénica de baja exigencia
  • Ideal para tareas como la limpieza de superficies de servicio y preparación de alimentos
  • La tecnología de grabado ofrece un gran equilibrio entre rendimiento y precio
  • Diseñadas específicamente para el dispensador portátil de una sola capa WypAll™ Reach™ (6221), lo que garantiza que los rollos permanezcan limpios y cerrados para ayudar a prevenir la expansión de bacterias transmitidas por alimentos.
Especificaciones
Especificaciones
Papel limpiador
38 cm
18.3 cm
4,308 kg (caja de peso neto)
Un solo uso
Service and Retail
1-ply
FSC F1 mezcla F2 reciclado F3 puro
15 in.
7.2 in.
Papel
ISO 14001, ISO 9001
30 x 18,3 cm
Compatible con el dispensador de papel de limpieza Wypall™ Reach™ (6221) con boquilla dispensadora roja
No estéril
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Kimberly-Clark™ WypAll™ Food and Hygiene Wiping Paper L10 Centerfeed