Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Click to view available options
Color:
Azul
Dimensiones (L x An):
38 x 23,5 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Descripción
- Ideal para trabajos de limpieza de dificultad media, como abrillantar cristal o limpiar superficies y herramientas
- La exclusiva tecnología de lámina base AIRFLEX™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel limpiador |
| Longitud (imperial) | 11.81 in. |
| Longitud (métrico) | 38 cm |
| Anchura (imperial) | 11.81 in |
| Anchura (métrico) | 23,5 cm |
| Material | Celulosa |
| Color | Azul |
| Dimensiones (L x An) | 38 x 23,5 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza diaria, limpieza suave frecuente y pequeños vertidos, más resistente que las toallitas de 1 capa |
| Tela | 1 capas |
| Mostrar más |