Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8000656
Click to view available options
Color:
Azul
Dimensiones (L x An):
38 x 23,5 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. 12680533
Marca: Kimberly-Clark™ 7140
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Paño de color blanco y 1 capa de duración limitada. Idóneo para tareas de limpieza de dificultad media, como abrillantar cristal o limpiar superficies y herramientas. Tecnología AIRFLEX™
  • Ideal para trabajos de limpieza de dificultad media, como abrillantar cristal o limpiar superficies y herramientas
  • La exclusiva tecnología de lámina base AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Papel limpiador
Longitud (imperial) 11.81 in.
Longitud (métrico) 38 cm
Anchura (imperial) 11.81 in
Anchura (métrico) 23,5 cm
Material Celulosa
Color Azul
Dimensiones (L x An) 38 x 23,5 cm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza diaria, limpieza suave frecuente y pequeños vertidos, más resistente que las toallitas de 1 capa
Tela 1 capas