Learn More
Kimberly-Clark™ Papel de celulosa para alimentación e higiene WypAll™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-9687002
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
6 rollos
paquete de 6
Código de producto. 16356158
Marca: Kimberly-Clark™ 7255
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El rollo de dispensación central WypAll™
  • Cada rollo de dispensación central WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Light-duty Wiper
Longitud (imperial) 15.35 in.
Longitud (métrico) 38 cm
Anchura (imperial) 15.35 in
Anchura (métrico) 19,5 cm
Material Papel
Color Azul
Descripción Alimentación central
Dimensiones (L x An) 38 x 19.5 cm (15 x 7.7 in.)
Para utilizar con (equipo) Sistema de dispensación de rollo de alimentación central Aquarius™ (7017)
Tela 1 capas
Esterilidad No estéril
Características ecológicas F2 reciclado