Learn More
Kimberly-Clark™ Paños de papel para mantenimiento y limpieza WypAll™
Descripción
- Los paños de papel para limpieza y mantenimiento WypAll™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Heavy-duty Wiper |
| Longitud (imperial) | 15.74 in. |
| Longitud (métrico) | 38 cm |
| Anchura (imperial) | 15.74 in |
| Anchura (métrico) | 19,5 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Descripción | Alimentación central |
| Dimensiones (L x An) | 38 x 19.5 cm (15 x 7.7 in.) |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de dispensación Aquarius™ con alimentación central (7017) |
| Mostrar más |