Learn More
Kimberly-Clark™ Toallitas WypAll™ L20 Extra
Se ha diseñado para realizar tareas de limpieza versátiles en entornos de producción y mantenimiento. Además, es perfecto para la limpieza de las herramientas y las piezas. La tecnología de grabado ofrece un gran equilibrio entre rendimiento y precio. Es compatible con el dispensador de rollos pequeños WypAll™ 7041.
Marca: Kimberly-Clark™ 7334
227.81 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 14.10000kg
Descripción
- Se han diseñado para los entornos específicos en los que se van a utilizar y para realizar las tareas de limpieza en todo momento.
- Estos rollos compactos Cleaning & Maintenance azules tienen dos capas, son de un solo uso y son versátiles, pequeños y fáciles de manejar. Además, se han diseñado para realizar una gran variedad de tareas de limpieza.
- Son perfectos para limpiar las herramientas y las piezas en entornos de procesamiento y mantenimiento.
- Nuestra tecnología de grabado ofrece un gran equilibrio entre rendimiento y precio.
- Estos rollos son compatibles con nuestro dispensador de rollos pequeños WypAll™ (7041).
- Tamaño de la hoja individual: 38 cm (L) x 24 cm (W).
Especificaciones
Azul | |
Rollo pequeño | |
140 hojas/rollo, 24 rollos | |
2 capas |