Learn More
Kimberly-Clark™ Toallitas WYPALL™ L20 EXTRA con rodillo de alimentación central
Utiliza la tecnología de hoja básica AIRFLEX™ para limpiar más rápido sin desintegrarse. Las toallitas Kimberly-Clark™ WYPALL™ L20 EXTRA con rodillo de alimentación central son ideales para la limpieza multiuso.
212.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallita |
---|---|
Longitud (imperial) | 16.73 in. |
Longitud (métrico) | 42,50 cm (hoja) |
Anchura (imperial) | 7.28 in. |
Anchura (métrico) | 18,50 cm (hoja) |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15656485
![]() |
Kimberly-Clark™
7302 |
Azul |
212.00€
6 rollos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15666485
|
Kimberly-Clark™
7303 |
Blanco |
212.00€
6 rollos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- 2 capas, un solo uso
- Tecnología de hojas básicas AIRFLEX
- Resistentes, gruesas y muy absorbentes
- Rollo de alimentación central perforado de color blanco o azul para su uso en zonas con mucho trabajo
- Se pueden utilizar con un sistema de dispensación para ayudarle a controlar el uso y reducir los desperdicios.
Especificaciones
Toallita | |
42,50 cm (hoja) | |
18,50 cm (hoja) | |
Un solo uso | |
Toallitas de un solo uso altamente absorbentes para limpieza multiuso: tareas de limpieza de intensidad media como limpieza de vidrio, superficies lisas y herramientas de limpieza | |
6 rollos x 300 hojas | |
No estéril |
16.73 in. | |
7.28 in. | |
Papel | |
42,50 x 18,50 cm | |
Se pueden utilizar con un sistema de dispensación (7087 o 7088) para ayudarle a controlar el uso y reducir el gasto | |
2 capas |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Kimberly-Clark™ Toallitas WYPALL™ L20 EXTRA con rodillo de alimentación central