Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Descripción
- Ideal para trabajos de limpieza de dificultad media, como abrillantar cristal o limpiar superficies y herramientas
- La exclusiva tecnología de lámina base AIRFLEX™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel limpiador |
| Longitud (imperial) | 10.23 in. |
| Longitud (métrico) | 38 cm |
| Anchura (imperial) | 10.23 in |
| Anchura (métrico) | 23,5 cm |
| Material | Papel |
| Dimensiones (L x An) | 38 x 23,5 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general, preparación de superficies de trabajo, equipos de limpieza o lavado de manos |
| Cantidad de embalaje | 500 Sheets |
| Tela | 2 capas |
| Mostrar más |