Learn More
Kimberly-Clark™ Toallitas de tela WypAll™ L40
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
25 x 41 cm (9,8 x 16,1 in)
30,4 x 31,7 cm (12 x 12,5 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 18
paquete de 9
Descripción
- Paños de limpieza secos perfectos para la limpieza industrial rutinaria, de derrames y de la línea de proceso, así como el secado y la limpieza de las manos o la cara
- Estos paños de papel cuentan con la tecnología de hoja base de crepé doble (DRC), un tejido en capas que es fuerte, grueso y muy absorbente
- Esta caja pop-up le permite acceder a los paños protegidos higiénicamente en las tareas de limpieza sobre la marcha
- Estos paños limpian rápidamente sin deshacerse, por lo que obtiene una relación calidad-precio fantástica al tiempo que mejora la higiene en el lugar de trabajo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas L40 |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Anchura (imperial) | 11.81 in |
| Anchura (métrico) | 31,8 cm |
| Material | Tejido |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 30,4 x 31,7 cm (12 x 12,5 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Paño de vida útil limitada que utiliza la tecnología de las hojas de recrepado doble (DRC), fibra en capas resistente y espesa, muy absorbente, limpia sin deshacerse, se necesitan menos paños para la misma tarea, de modo que reduce los costes |
| Tela | 1 capas |
| Mostrar más |