Learn More
Kimberly-Clark™ Paños en rollo grande WypAll™
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
27,5 x 31,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Un paño de limpieza muy versátil, diseñado para tareas de limpieza generales y de poca dificultad en la fabricación industrial
- La avanzada tecnología Hydroknit™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas no tejidas |
| Longitud (imperial) | 10,725 pulg. |
| Longitud (métrico) | 27,5 cm |
| Anchura (imperial) | 11.02 in |
| Anchura (métrico) | 28.3 cm |
| Material | Papel |
| Peso base | 3,579kg |
| Color | Azul |
| Desechables | Reusable |
| Dimensiones (L x An) | 27,5 x 31,5 cm |
| Mostrar más |