Learn More
Kimberly-Clark™ Paños WypAll™ X80
Diseñado para tareas de mantenimiento y limpieza difíciles. Cada paño es fuerte, duradero y resistente a desgarros. Perfecto para su uso en fabricación industrial. Rollo grande de gran capacidad.
Marca: Kimberly-Clark™ 8347
103.72 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.24000kg
Descripción
- Diseñado para limpieza intensa de superficies ásperas, donde la resistencia y el volumen son requisitos clave.
- Los paños WypAll™ X80 no se rasgan y mantienen la uniformidad en la calidad y el tamaño.
- El 70 % de los usuarios se impresionó por la durabilidad del paño, por lo que son los trapos preferidos por 3 veces más de usuarios.
- Líder en resistencia, nuestro objetivo es ayudarle a mejorar la productividad y la eficacia, a la vez que reduce los residuos mediante la entrega de un paño de uso limpio, fiable y uniforme.
- La tecnología Hydroknit™ avanzada garantiza que cada paño sea resistente, duradero y muy absorbente sin romperse.
- Perfecto para su uso en fabricación industrial.
- Se suministra en un rollo de gran capacidad; junto con el dispensador de rollos móvil, proporciona el producto justo donde se necesita
- Tamaño de la hoja individual: 34 cm (L) x 31,5 cm (An)
- Compatible con Kimberly-Clark Professional™ (códigos de producto 6154, 6155 y 6146).
Especificaciones
Azul acero | |
Rollo grande | |
475 paños/rollo | |
1 capas |