Learn More
uvex Tapones para los oídos X-Fit, bolsa suelta
Los tapones para los oídos desechables Uvex X-Fit ergonómicos se caracterizan por niveles muy altos de absorción acústica, lo que los hace adecuados para su uso en entornos muy ruidosos.
Marca: uvex 2112087
19.60 EUR hasta el 2025-06-08
Use el código promocional "24131" para aplicar la oferta.
Descripción
- Tapones de seguridad para los oídos
- Buscar color (filtro): Verde
- Tamaños: M
- Valor H (valor de aislamiento acústico para ruido de alta frecuencia): 36 dB
- Valor M (valor de aislamiento acústico para ruido de frecuencia media): 34 dB
- Valor L (valor de aislamiento acústico para ruido de baja frecuencia): 34 dB
- No reutilizable (NR)
- Detectabilidad: No
Especificaciones
EN 352-2 | |
Bolsas individuales | |
Poliuretano | |
Sin cordón | |
Ear Plugs | |
Yes |
Estándar | |
1 | |
37 dB | |
Óvalo | |
Desechables | |
Sí |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora