Learn More
Corning™ X‐LAB™ System
Corning™ X‐LAB™ System is designed to separate and harvest a programmable volume of target cell populations from blood and blood products without use of density gradient media, in a closed, sterile device, ensuring consistent, reliable, efficient, high-recovery results.
Marca: Corning™ 6926
Detalles adicionales : Peso : 12.92730kg
Descripción
- La programación de procesos personalizable, la separación automatizada de muestras en tres cámaras y los sensores de infrarrojos altamente sensibles para la separación celular garantizan resultados de alta recuperación uniformes, fiables y eficientes.
- Los datos de procesamiento se pueden transferir al software DataTrak X-SERIES™ para seguir apoyando el procesamiento, la supervisión y la elaboración de informes de GMP.
- Solución flexible para una recuperación eficaz, fiable y reproducible de los medios de gradiente de densidad sin recuperación de las poblaciones de células objetivo a partir de sangre y productos sanguíneos.
- Sistema estéril automatizado, funcionalmente cerrado
- Recolección basada en sedimentación sin medios de gradiente de densidad
- Recuperación uniforme y alta (>90 %) de células viables
- Protocolos personalizados
- Procesa 40 a 240 ml
- Volumen de recolección programable de 3 a 40 ml
- Tiempo de proceso promedio de 35 minutos en función del material de origen
- Seguimiento de códigos de barras de suministros y pasos de proceso electrónicamente
- Selección precisa de células objetivo
- Cartucho desechable de un solo uso
- Dispositivos médicos de clase I de EE. UU.
Especificaciones
De 7 °C a 50 °C | |
Cartuchos desechables | |
1/paq., 36/caja |
De 40 a 240 ml | |
5 x 3,9 pulg. (Al x P) | |
Sistema X-LAB |