Learn More
ABEBA™ Zapatos de seguridad negro X-Light S2
Zapatos de seguridad negro X-Light S2
102.90€ - 107.00€
Specifications
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
---|---|
Color | Negro |
Material de revestimiento | Revestimiento transpirable con iones de plata |
Material | Microfibra |
Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD |
Product Code | Brand | Tamaño | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tamaño | Price | Quantity & Availability | |||||
16398271
|
ABEBA™
7131029/35 |
35 |
107.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16308281
|
ABEBA™
7131029/36 |
36 |
102.90€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16318281
|
ABEBA™
7131029/37 |
37 |
102.90€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16328281
|
ABEBA™
7131029/38 |
38 |
107.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16338281
|
ABEBA™
7131029/39 |
39 |
102.90€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16348281
|
ABEBA™
7131029/40 |
40 |
102.90€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16358281
|
ABEBA™
7131029/41 |
41 |
102.90€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16368281
|
ABEBA™
7131029/42 |
42 |
102.90€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16378281
|
ABEBA™
7131029/43 |
43 |
107.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16388281
|
ABEBA™
7131029/44 |
44 |
107.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16398281
|
ABEBA™
7131029/45 |
45 |
107.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16308291
|
ABEBA™
7131029/46 |
46 |
107.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16318291
|
ABEBA™
7131029/47 |
47 |
107.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16328291
|
ABEBA™
7131029/48 |
48 |
107.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Cómodo, seguridad y diseño
- Conforme a EN ISO 20345 : 2012, S2, SRC
- Disipador de ESD según DIN EN 61340
- Suela exterior antideslizante de PU
- Puntera de acero (200 julios)
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento Sanitized
- Plantilla extraíble Active Comfort
Specifications
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
Revestimiento transpirable con iones de plata | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD | |
Zapatos antideslizamiento | |
1 par | |
Agua |
Negro | |
Microfibra | |
Poliuretano | |
Acero | |
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340 |