Learn More
ABEBA™ X-Light Black/Yellow Safety Trainers S3 ESD
Black/yellow X-light safety trainer with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, textile antipuncture midsole, PU slip resistant outsole
Marca:  ABEBA™ 7131860/38
Detalles adicionales : Peso : 0.76000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17191565
  • 102.79€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Zapatos de trabajo ligeros y cómodos
  • Conforme a EN ISO 20345: 2012, S3 SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma EN 61340 clase climática 1
  • Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
  • Puntera de acero (200 julios)
  • Entresuela antiperforación textil
  • Nailon Cordura negro y amarillo
  • Forro de iones de plata
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Especificaciones
Negro/amarillo
38
Conforme a EN 20345: 2012 S3 SRC, ESD según EN 61340
instructores de RR.HH
S3 SRC ESD
Cordura
Acero
Unisex
Resistente al agua