Learn More
Abeba™ X-Light Safety Loafer
Abeba X-Light White Safety Loafer - Smooth leather safety shoes with elastic instep.
Marca: Abeba™ 711032/36
65.97 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Piel suave
- Negro
- Puntera de acero
- Suela de PU antideslizante
- Plantilla reemplazable Active Comfort (referencia 351620).
- Antiestático
- Revestimiento transpirable con iones de plata
- Zona del empeine con banda elástica
Especificaciones
Banda elástica | |
Cuero | |
Acero |
Blanco | |
36 | |
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC |