Learn More
Corning™ Presor X-MINI™
El presor X-MINI™ de Corning™ permite el desgasificación de células de microburbujas. Aloja una jeringa de 10 ml con tapón. La presión generada con el presor X-MINI™ es suficiente para aislar hasta 1 x 107 células y una jeringa puede procesar hasta 3 ml de suspensión celular a la vez.
Marca: Corning™ 6915
Detalles adicionales : Peso : 0.79710kg
Descripción
Los sistemas X-SERIES™ de Corning™ están fabricados para Corning™ por ThermoGenesis Corp. X-SERIES™, X-WASH™, X-LAB™, X-BACS™y X-MINI™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ThermoGenesis Corp. en los Estados Unidos y/o en otros países.Especificaciones
Sistema Corning X-SERIES | |
Aplicaciones de bioprocesamiento |