Learn More
Draeger Safety Cuerpo de TPE X-Plore™ 4740
El cuerpo de TPE Draeger Safety X-Plore™ 4740 es una máscara parcial resistente, pero también ofrece una excelente comodidad y un ajuste adecuado a la cara.
Marca: Draeger Safety R55876
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñado para la protección de partículas, vapores y gases peligrosos
- La válvula de exhalación se coloca de modo que la humedad salga de la máscara y se mantenga una atmósfera seca
- El cuerpo de la máscara dura está fabricado con plástico de PP duradero
- Retire la máscara sin tener que quitarla con el sistema de correa desplegable
Especificaciones
Certificado CE (EN 140), AS/NZS | |
Medio/grande |