Learn More
Labconco™ Fregadero ovalado de polipropileno de montaje lateral X1
El fregadero ovalado de polipropileno de montaje lateral X1 se monta en la pared lateral de las campanas protectoras XL montadas en el suelo.
Marca:  Labconco™ 4852600
Código de producto. 13433918
Descripción
Descripción
  • Pieza de repuesto
  • Rosca NPSM de 38,1 mm (1,5 pulg)
  • Requiere perforación de 47,625 mm (1,875 pulg) de diámetro en el revestimiento
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
Óvalo
15,2 cm
7,6 cm
1,8 kg
Fregadero
6 in
3 in
4 lb
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Labconco™ Fregadero ovalado de polipropileno de montaje lateral X1 > Forma: Ovalado; material: Polipropileno