Learn More
Thermo Scientific™ Bromocresol Purple Agar
Código de producto. 13295359
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
13295359 10 placas paquete de 10
1 options
Código de producto. 13295359
Marca: Thermo Scientific™ PO5118A
Optimize bacterial isolation with this agar, providing clear differentiation and reliable results.
Optimize bacterial isolation with Bromocresol Purple Agar, providing clear differentiation and reliable results.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparent
Contenido y almacenamiento 2°C to 12°C
Formato 90 mm
Origen de fabricación Germany
Tipo de producto Agar Plate
Volumen de llenado 17 mL
Cantidad 10 placas