Learn More
IKA™ Tubo con bolas de vidrio con elemento agitador X20 BMT-20-G-M-Gamma
Tubo de molienda con bolas de vidrio KA BMT-20-G-M-Gamma.
Marca:  IKA™ 0020017448
Código de producto. 16208531
  • 305.00€ / paquete de 20
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Componentes: Tubo, bolas de vidrio, cubierta
  • Molienda en seco de muestras secas y quebradizas (por ejemplo, caolín, yeso, pigmentos coloreados, comprimidos), maceración de células, procesamiento de materiales mezclados con fluidos
  • Se puede utilizar para la toma de muestras durante la molienda, la preparación de muestras en condiciones estériles y la conservación libre de gérmenes de las muestras (tejido, sangre, etc.)
Especificaciones
Especificaciones
De 2 a 15 ml
ULTRA-TURRAX™
20/paq.