Learn More
Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrose Agar (Slope)
Descripción
SABOURAUD DEXTROSE AGAR (SLOPE) 24 x 10 mL: For the cultivation of yeast and fungi.
- SABOURAUD DEXTROSE AGAR (SLOPE) 24 x 10 mL: For the cultivation of yeast and fungi
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Straw |
| Contenido y almacenamiento | 2 to 25°C |
| Formato | Universal bottle |
| Origen de fabricación | United Kingdom |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 10.0-10.3g |
| Tipo de empaquetado | Twenty-four universal bottles with screw cap closures in a box. |
| Cantidad | 24 x 10 mL |