Learn More
Fisherbrand™ Frasco de cuello ancho de HDPE de 2,5 l
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
Descripción
- Se suministra con tapón de polipropileno a prueba de manipulación
- Asa de transporte/vertido moldeada
- Color: Transparente
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 2,5 L |
Color | Transparente |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 45mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Anchura (métrico) | 130 mm |
Certificaciones/conformidad | Probado y certificado para cumplir las normas UN para el transporte seguro de materiales peligrosos |
Altura (métrico) | 295 mm |
Material del cierre | Polipropileno |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 12.9 MB
Título del producto
Fisherbrand™ Frasco de cuello ancho de HDPE de 2,5 l >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido