Learn More
Labcon™ Storage Box for 80-place Microtube Racks
This storage box accepts one 80-place rack for freezer storage.
Marca: Labcon™ 2601-220-000-9
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Refillable rack with hinged clear lid
- For use with 80-place tube racks
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Especificaciones
Storage Box | |
White | |
Rectángulo | |
No estéril | |
-80°C to 121°C |
Autoclavable | |
80 Positions | |
Sí | |
80-place Microcentrifuge Tube Racks |