Learn More
Fisherbrand™ Hisopos en tubos de polipropileno
Utilice estos hisopos para la toma de muestras. Los hisopos en tubos de polipropileno Fisherbrand™ tienen una cabeza redonda, compacta y resistente a las roturas.
Marca: Fisherbrand™ 300250.2
Descripción
- Sterile dry swabs supplied in shockproof round bottom polypropylene tube
- Sterilized by ethylene oxide
- Produced under strict ISO 9002/EN 29002 standards
- CE marked No.98 06 0119, Class II A
Especificaciones
| Todos los hisopos tienen una cabeza redonda, compacta y resistente a las roturas para la extracción de muestras. | |
| ISO 9002/EN 29002, con marcado CE, n.º .98 06 0119 | |
| Algodón | |
| 2.5mm | |
| 150mm | |
| Paquete de 500 |
| Sterile | |
| Eje de madera | |
| Plano | |
| Clase II A | |
| 500 | |
| Hisopo de tubo |