Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Xanthan Gum |
| CAS | 11138-66-2 |
| Fórmula molecular | C8H14Cl2N2O2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2-2,4-diaminophenoxy ethanol dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol hcl, unii-z5y843j6kq, ethanol, 2-2,4-diaminophenoxy-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol 2hcl, 2-2,4-diaminophenoxy ethanol hydrochloride, ethanol, 2-2,4-diaminophenoxy-, hydrochloride 1:2, 4-2-hydroxyethoxy-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol hydrochloride |
| Clave InChI | VXYWXJXCQSDNHX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1N)N)OCCO.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(2,4-diaminofenoxi)etanol;diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 241.112 |
| PubChem CID | 47932 |
| Mostrar más |