Learn More
Xanteno-9-carboxamida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11448946
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11448946
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17077.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5813-90-1
Fórmula molecular C14H11NO2
Peso molecular (g/mol) 225.247
Número MDL MFCD00173894
Clave InChI WEDLKOCAEPRSPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo xanthene-9-carboxamide, 9-xanthene carbamide, xanthene-9-carboxylic acid amide, 9h-xanthene-9-carboxylic acid amide, xanthene carboxamide, 9-xanthencarboxamide, 9-xanthenecarboxamide, acmc-20aj9l, maybridge4_000665
PubChem CID 725576
Nombre IUPAC 9H-xanteno-9-carboxamida
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)C(=O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material Xanthene-9-carboxamide
Punto de fusión 244°C to 246°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.25
Porcentaje de pureza 98%
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.