Learn More
SNV Comines™ Batas de laboratorio de algodón Xavier™
Click to view available options
Tamaño:
40
44
Descripción
- Color blanco
- Con botones a presión
- Con solapas
Specifications
Tipo de producto | Bata de laboratorio Xavier |
Tamaño | 44 |
Sexo | Hombres |
Material | Carbono |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | A presión |
N.º de bolsillos | 4 |
Tamaño del tórax (métrico) | 96 cm |
Incluye | 2 bolsillos planos, 1 bolsillo en el pecho, 1 bolsillo interior, ángulo de apertura |
Estructura | 100 % algodón |