Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-XT Syringe for LC
The knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe gives outstanding performance and superior quality
105.00€ - 111.00€
Especificaciones
Descripción | Jeringa CTC PAL-XT para LC |
---|---|
Calibre de aguja | 22 G |
Diámetro exterior (métrico) | 0,71 mm |
Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,71 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para manipulación de líquidos y LC |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15279273
|
Trajan Scientific and Medical™
2928830 |
1 ml | 0,71 mm | 0,375 mm |
111.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15259273
|
Trajan Scientific and Medical™
2928730 |
500 μl | 0,71 mm | 0,375 mm |
111.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15209273
|
Trajan Scientific and Medical™
2928530 |
100 μl | 0,71 mm | 0,17 mm |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15239273
|
Trajan Scientific and Medical™
2928630 |
250 μl | 0,71 mm | 0,375 mm |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
Especificaciones
Jeringa CTC PAL-XT para LC | |
0,71 mm | |
Para manipulación de líquidos y LC |
22 G | |
0,71 mm |